Learn More
Naproxen, Lipomed
Artikelnummer. 30457466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457466 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457466 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMNPR171810
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Naproxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naproxen
CAS 22204-53-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Naproxen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H14 O3
Synonym (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S)-2-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)propansäure
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 230.26
Menge 10 mg
Formelmasse 230,0943 g/mol