Learn More
α-Naphtholphthalein, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15603960 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15603960 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15603960 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3342410G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Naphtholphthalein
Schmelzpunkt 238 °C bis 240 °C
CAS 596-01-0
Summenformel C28H18O4
MDL-Nummer MFCD00036202
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 97816
InChI-Schlüssel HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
IUPAC-Name 3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 418.448
PubChem CID 68993
Formelmasse 418.44 mol
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver