Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naphtholgrün B
Artikelnummer. p-2691892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10667122
Marke: Thermo Scientific Chemicals 152930250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19381-50-1
Summenformel C30H18FeN3Na3O15S3
Molekulargewicht (g/mol) 881.474
MDL-Nummer MFCD00003886
InChI-Schlüssel VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Green 1, C.I. 10020
PubChem CID 14598749
IUPAC-Name Trisodium;6-Hydroxy-5-Nitrosonaphthalin-2-Sulfonat;Eisen
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthol Green B
Beilstein 11, 332
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30 mg/mL water. Other solubilities: 0.9 mg/mL ethanol, 9 mg/mL ethylene glycol monomethyl ether
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 878.47
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver