Learn More
Naphthalin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434594 5000 g 5000 Gramm
11424594 250 g 250 Gramm
11414594 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434594 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13188.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Naphthalin war früher bei der Herstellung von Farbstoffen wichtig. Es dient als Vorläufer von Phthalsäureanhydrid. Naphthalin wird bei der Herstellung von Phthalsäureanhydrid, Naphthalinsulfonsäuren und hydrierten Naphthalinen wie 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin verwendet, das als Vorstufe für verschiedene Farbstoffe, Pigmente, Kautschukverarbeitungschemikalien und Pharmazeutika dient. Seine geschmolzene Form wird als Lösungsmittel verwendet, das die hochsiedenden Lösungsmittel wie Dichlorbenzol, Nitrobenzol und Durol ersetzt. Es ist als Reaktionsmedium an der Diels-Alder-Reaktion zwischen C60 und Anthracen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Toluol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-20-3
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001742
InChI-Schlüssel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-Name Naphthalin
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Dichte 0.963
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5821
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene,chloroform,carbon disulfide,ether. Insoluble in water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥99%