Learn More
Naphthalin-2-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432908 500 g 500 Gramm
11412908 25 g 25 Gramm
11422908 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16872.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-11-8 | C10H7ClO2S | 226.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93-11-8
Summenformel C10H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.67
MDL-Nummer MFCD00004087
InChI-Schlüssel OPECTNGATDYLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenesulfonyl chloride, 2-naphthylsulfonyl chloride, beta-naphthalenesulfonyl chloride, naphthalene-2-sulfonic acid chloride, .beta.-naphthalenesulfochloride, naphthalene-2-sulphonyl chloride, 2-naphthalenesulfonylchloride, 2-naphthalenylsulfonyl chloride, 2-naphthalene sulfonyl chloride, .beta.-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 7125
IUPAC-Name Naphthalin-2-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Siedepunkt 200°C to 202°C (13 mmHg)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 641898
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 226.68
Reinheit (%) 97%