Learn More
Naphthalin-2-Sulfonsäure-Hydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455503 250 g 250 Gramm
11445503 50 g 50 Gramm
11435503 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455503 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13445.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76530-12-6
Summenformel C10H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00149271
InChI-Schlüssel KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
PubChem CID 20499058
IUPAC-Name Naphthalin-2-Sulfonsäure;hydrat
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate
Menge 250 g
UN-Nummer UN2585
Merck Index 14,6377
Formelmasse 208.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 94%