Learn More
Naphthalin-2-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481969 1 g 1 Gramm
15491969 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64671.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 256652-04-7 | C16H19BO2 | 254.136 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 256652-04-7
Summenformel C16H19BO2
Molekulargewicht (g/mol) 254.136
MDL-Nummer MFCD05663868
InChI-Schlüssel SPPZBAGKKBHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalene-2-boronic acid pinacol ester, naphthalene-2-boronic acid, pinacol ester, 2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 2-naphth-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl, 2-naphthaleneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb668
PubChem CID 10753409
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-Naphthalen-2-yl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 254.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest