Learn More
Naphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11420677
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
130-14-3
C10H7NaO3S
230.213
MFCD00064964
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-1-sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, unii-mai7v3c3pn, sodium naphthalenesulphonate, sodium naphthalene sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, alpha salt, sodium alpha-naphthalenesulfonate, mai7v3c3pn
23661867
sodium;naphthalin-1-sulfonat
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2S(=O)(=O)[O-].[Na+]
130-14-3
C10H7NaO3S
230.213
MFCD00064964
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-1-sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, unii-mai7v3c3pn, sodium naphthalenesulphonate, sodium naphthalene sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, alpha salt, sodium alpha-naphthalenesulfonate, mai7v3c3pn
23661867
sodium;naphthalin-1-sulfonat
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt is used as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It is also used to prepare naphthalene-1-sulfonyl chloride by reaction with phosphorousoxy chloride. Further, it is used as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Naphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz wird als Nachweisreagenz zur Untersuchung des Ionenpaar-Retentionsverhaltens des Kupfer(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecan-Komplexes in der Hochleistungsflüssigchromatographie verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Naphthalin-1-Sulfonylchlorid durch Reaktion mit Phosphorosoxychlorid verwendet. Darüber hinaus wird es als stationäre Flüssigphase zur Auflösung von Dichlorphenolisomeren durch Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt
Schmelzpunkt 299°C to 301°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser<2%
Menge 5 g
Beilstein 3639038
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) 99%