Learn More
(Naphthalin-1-yl)essigsäure (1-Naphthylessigsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17980616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17980616 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17980616 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0075.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(Naphthalin-1-yl)essigsäure (1-Naphthylessigsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthyl acetic acid
CAS 86-87-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Naphthyl acetic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Naphazoline Imp. B (EP), (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid, Naphazoline Hydrochloride Impurity B, Naphazoline Nitrate Impurity B, Naphazoline Impurity B, Naphazoline Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 2-(1-Naphthyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Menge 100 mg
Formelmasse 186,0681 g/mol