Learn More
Naphazolinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458767 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458767 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0075.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphazoline Hydrochloride
CAS 550-99-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Naphazoline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H14 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride, Ak-Con, Albalon, Allerest Eye Drops, Clera, Coldan, Comfort Eye Drops, Degest 2, Iridina Due, Naphazoline chloride, Naphcon, Naphthasolium chloride, Niazol, Ocumethyl, Opcon, Privine (American), Privine hydrochloride, Prizole hydrochloride, Rhinantin, Rhinatin, Rhinoperd, Sanorin-Spofa, Strictylon, Stricylon, Vasoclear, Vasocon, 2-(alpha-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-Name 2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 246.74
Menge 10 mg
Formelmasse 246,0924 g/mol