Learn More
Tocris Bioscience™ Napabucasin
STAT3 inhibitor; also blocks cancer stem cell self-renewal
Marque: Tocris Bioscience™ 5522/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Napabucasin is a STAT3 inhibitor. Blocks spherogenesis of cancer stem cells (CSC), but not hematopoietic stem cells. Inhibits PaCa-2 xenograft tumor growth in mice, even after cessation of treatment, and decreases population of CSCs in PaCa-2 tumors from treated mice. Also blocks spleen and liver metastases of colon cancer cells in a mouse model.Spécification
| 2-Acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione | |
| 83280-65-3 | |
| 50 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?