Learn More
Cytiva Nanosep™ Zentrifugalgeräte mit der wwPTFE-Membran
Artikelnummer. 17104811
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Enthält:
100/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17104811
Marke: Cytiva ODPTFE04C35
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
  • Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Beschreibung EFA:0,3 cm2
Material (Membran) wwPTFE
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial Polypropylen
Enthält 500/Packung
Volumen (metrisch) 50 bis 500 μl (Probe)