Learn More
Cytiva NAB Nanosep™ Zentrifugiergeräte für die Isolierung von Nukleinsäuren
Artikelnummer. 17164801
Change view
Click to view available options
Enthält:
100/Packung
24/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
24 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
17164801 100/Packung 100 Stück
17154801 24/Packung 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17164801 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. ODNABC34
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Nucleic Acid Binding Nanosep-Zentrifugiergerät wurde speziell für die Extraktion, Isolierung und Reinigung genomischer DNA (gDNA), RNA und Plasmid-DNA (pDNA) aus verschiedenen Ausgangsmaterialien wie Bakterien, Hefe, kultivierte Säugetierzellen und Pflanzen für molekulare Forschungsanwendungen entwickelt.
Verschwenden Sie keine Restreagenzien, sondern verwenden Sie sie mit dem Nucleic Acid Binding™ universellen Zentrifugiergerät. Dieses Zentrifugiergerät kann auch mit intern zubereiteten oder handelsüblichen Puffern verwendet werden. Für unterschiedliche Ausgangsmaterialien stehen verschiedene Protokolle zum Download zur Verfügung.
Downstream-Prozesse:
Gereinigte Plasmid-DNA
  • Restriktionsverdau
  • Klonierung
  • Sanger-Sequenzierung
Gereinigte genomische DNA
  • qPCR
  • Sequenzierung der nächsten Generation
Gereinigte Gesamt-RNA
  • RT-PCR
  • Aufbau von cDNA-Bibliotheken
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EFA:0,3 cm2
Material (Membran) Glasfaser
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial Polypropylen
Enthält 100/Packung
Volumen (metrisch) 50 bis 500 μl