Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Artikelnummer. 31921070 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kalibrier-Kontroll-Kit
NanoDrop PR-1 Rekonditionierungs-Kit
PV-1 Leistungsüberprüfung
PV-8 Leistungsüberprüfung
Wässrige Kaliumdichromat-Lösung (K2Cr207)
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
31921070 Wässrige Kaliumdichromat-Lösung (K2Cr207) 1 Stück
31921052 Kalibrier-Kontroll-Kit 1 Stück
31921051 NanoDrop PR-1 Rekonditionierungs-Kit 1 Stück
31921103 PV-1 Leistungsüberprüfung 1 Stück
30089480 PV-8 Leistungsüberprüfung 1 Stück
31921081 PV-8 Leistungsüberprüfung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31921070 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. CHEMCF1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Zur Verwendung mit Thermo Scientific NanoDrop Spektrophotometern.
  • Zehn Mal höher konzentriert als andere K2Cr2O7-Kalibrierlösungen
  • Verpackt in 0,5 ml-Glasampullen mit Schnappverschluss
  • Nur für einmaligen Gebrauch
Spezifikation
Typ Wässrige Kaliumdichromat-Lösung (K2Cr207)
Zur Verwendung mit (Geräte) NanoDrop 8000, NanoDrop Lite, NanoDrop 2000, NanoDrop 2000c Spectrophotometer
Verpackung 0,5 ml-Glasampullen mit Schnappverschluss