Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight IQ/OQ Kits
Artikelnummer. 31921099
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
ND Eight Spec IQ/OQ - A4
ND Eight Spec IQ/OQ Requal.
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Unit Size
31921099 ND Eight Spec IQ/OQ - A4 1 Stück
31921058 ND Eight Spec IQ/OQ Requal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 31921099 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 840371300
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Get all of the documentation and reference materials needed to facilitate Installation and Operational qualification procedures (IQ/OQ). Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Quantifizieren Sie Ihre Proben zuverlässig mit dem NanoDrop Eight Mehrkanal-Spektralphotometer. Dies ist das NanoDrop 8000 Gerät der nächsten Generation mit verbesserter Hardware und den besten Softwarefunktionen des Thermo Scientifict™NanoDrop™ One/OneC Spektralphotometers.
Acclaro Kontaminationsnachweis für hochqualitative Proben
Stellen Sie die tatsächliche Konzentration Ihrer Nukleinsäuren oder Ihres Proteins ohne störende Interferenzen durch Kontaminanten fest. Wenn Sie die Zusammensetzung Ihrer Proben kennen, können Sie die nachgeschalteten Experimente gleich beim ersten Mal richtig durchführen.
• Kontaminationsnachweis – Erkennung gängiger Kontaminanten in Nukleinsäure- und Proteinproben, die nachgeschaltete Reaktionen hemmen oder die berechneten Konzentrationen fälschlicherweise erhöhen könnten
• Korrigierte Berechnungen – Anwendung chemometrischer Algorithmen, um die tatsächliche Konzentration Ihres Analyten ohne die Kontaminanten zu bestimmen
• Unterscheidung von DNA und RNA – Die Algorithmen können Säugetier-RNA, die eine dsDNA-Probe verunreinigt, oder dsDNA, die eine RNA-Probe verunreinigt, identifizieren
NanoDrop Eight Verbesserungen
• Größerer dynamischer Bereich – Messung höher konzentrierter Proben ohne Verdünnung – bis zu 10.000 ng/µl dsDNA oder 145 mg/ml IgG
• Funktionen zur automatischen Messwert- und Blindwerterfassung – Die Verarbeitung mehrerer Proben kann mit Sofortmessungen vereinfacht werden. Dies geschieht bei abgesenktem Sockelarm. Diese Funktionen können ein- oder ausgeschaltet werden
• Ergonomisches beidhändiges Pipettieren – Der Sockel ist senkrecht zur Vorderseite des Geräts ausgerichtet, was eine natürliche Pipettierbewegung für den Anwender ermöglicht; die Pipettenführung ist magnetisch und kann
von einer Seite zur anderen bewegt werden, sodass Links- und Rechtshänder die Proben schnell und bequem dosieren können
• Automatischer Export für LIMS – Legen Sie ein Verzeichnis fest, in das die Daten automatisch exportiert werden sollen; lassen Sie Ihre LIMS-Software den Ordner durchsuchen, um die Daten des NanoDrop Eight Geräts zur Archivierung zu übernehmen
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften leicht gemacht
Die optionale Thermo Scientific™ SciVault™ Software unterstützt Ihr Labor bei der Einhaltung gesetzlicher Datenschutzvorschriften
in allen Phasen.
• Rationalisierte Verwaltung – Optional SciVault Software, integriert in die Bedienoberfläche der NanoDrop Eight Software
• Einhaltung von 21 CFR Teil 11 des US-Gesundheitsministeriums – Zugriffskontrolle für Anwenderkonten, Einfügen digitaler Signaturen und Überprüfung von Prüfprotokollen
• Vernetzung mehrerer Geräte – Installation der SciVault Software auf einem zentralen Computer zur Kontrolle der Berechtigungen und Anzeige der Prüfprotokolle auf mehreren NanoDrop Eight-Geräten in verschiedenen Laboren
• Validierung Ihrer Systeme – IQ/OQ-Dokumente und Services zur Überprüfung, ob Ihr Gerät den Herstellervorgaben entspricht.
Software-Updates, um Ihre Zeit produktiver zu gestalten
• Sofort einsatzbereit – Die NanoDrop Eight Software wird vorprogrammiert mit den am häufigsten verwendeten Messanwendungen geliefert, einschließlich dsDNA, RNA, Protein A280 und UV-Vis
• Ständige Verbesserung – Durch die Anregungen der Anwender wird die NanoDrop Software ständig weiterentwickelt und mit Updates versehen, die für mehr Möglichkeiten und Effizienz im Labor sorgen. Unter thermoscientific.com/nanodropsw können Sie die neuesten Software-Programme ansehen und herunterladen. Registrieren Sie Ihr Gerät dort, um keine Verbesserungen zu verpassen.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) NanoDrop Eight Spektralphotometer
Produkttyp ND Eight Spec IQ/OQ - A4
Enthält Das Qualifizierungskit umfasst: IQ/OQ-Verfahren für NanoDrop Eight Spektralphotometer, Qualifizierungsaktenordnerset (A4-Größe), CHEM-PR1-KIT, CHEM-PV-8