Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550
Artikelnummer. 31921060 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
DYMO LabelWriter 550 Turbo mit Etiketten
Neuverkauf des NanoDrop Etikettendruckers - DYMO LabelWriter 450 wurde eingestellt. Bitte beachten Sie das neueste Modell: NP-Etikettendruck – DYMO LabelWriter 550 Turbo.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
31921060 Neuverkauf des NanoDrop Etikettendruckers - DYMO LabelWriter 450 wurde eingestellt. Bitte beachten Sie das neueste Modell: NP-Etikettendruck – DYMO LabelWriter 550 Turbo. 1 Stück
31034392 DYMO LabelWriter 550 Turbo mit Etiketten -
31921047 DYMO LabelWriter 550 Turbo mit Etiketten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31921060 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PNTRLW400
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Dymo LabelWriter 450 Printer is a convenient accessory for NanoDrop instruments. It prints sample data onto self-adhesive labels, which are included with purchase of printer.
The Dymo LabelWriter 550 Turbo label printer with labels for the Thermo Scientific™ NanoDrop™ is a convenient accessory for our microvolume UV-Vis instruments. It quickly and easily prints sample data onto self-adhesive labels, which are included with purchase of printer.
Features include:
  • Generates 2.31 x 4 inch (59mm x 102mm) self-adhesive labels, allowing you to place labels directly in laboratory notebooks
  • Prints results for single samples or batches of samples
  • Direct thermal label printer, no ink or toner required
LabelWriter is a registered trademark of DYMO Corporation
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Spezifikation
Beschreibung Neuverkauf des NanoDrop Etikettendruckers - DYMO LabelWriter 450 wurde eingestellt. Bitte beachten Sie das neueste Modell: NP-Etikettendruck – DYMO LabelWriter 550 Turbo.