missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey Nagel Nanacolor Röhrchentest
Schnelle, anwenderfreundliche, mit Strichcodes versehene, vordosierte Reagenzgläser zum Testen einer Vielzahl von Wasser- und Abwasseranalyseparametern.
93.85 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Anzahl Tests | 20 Bestimmungen |
---|---|
Typ | Nanocolor™ PhotometricTube Test |
Produktcode | Marke | Analyten | Beschreibung | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Analyten | Beschreibung | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10702574
|
Macherey Nagel
985073 |
Sulfid 3, S2- | Meerwasser nach Verdünnung geeignet (1 +3) | 20 Bestimmungen | 0,05 bis 3,00 mg/l |
117.00 CHF
1 Test |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10151852
|
Macherey Nagel
985083 |
Gesamtstickstoff, TNb 22 | Nicht Meerwasser geeignet | 20 Bestimmungen | 0,5 bis 22,0 mg/l |
105.00 CHF
1 Test |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11380625
|
Macherey Nagel
985008 |
Ammonium 100, NH4-N, NH4+ | Seawater suitable | 20 Determinations | 4 - 80 mg/L NH4-N, 5-100 mg/L NH4+ |
105.00 CHF
1 Test |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11350635
|
Macherey Nagel
985049 |
Silver 3, Ag | Not seawater suitable | 20 Determinations | 0.20 - 3.00 mg/L |
93.85 CHF
1 Test |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15808775
|
Macherey Nagel
985062 |
Sulfate LR 2000, S42- | Not seawater suitable | 20 Determinations | 20 - 200 mg/L |
96.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Einfache und schnelle Messungen
- Mit Hilfe von Reagenzgläsern mit Barcode wird die Messung automatisch nach dem Einsetzen der Küvette in den Küvettenschlitz durchgeführt
- Der Kontakt mit gefährlichen Chemikalien wird vermieden, da die Messung direkt im Reagenzglas durchgeführt wird
- Dies garantiert maximale Sicherheit für den Anwender
- Genehmigt
- Zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse
- Die Reaktionsbasis der Tests basiert auf international anerkannten Standardmethoden einschließlich DIN, EN, ISO, EPA und APHA
- Vielseitig
- Der perfekte Test für jede Anforderung
- Für alle wichtigen Parameter in der Wasser- und Abwasseranalyse steht eine große Anzahl von Tests mit unterschiedlichen Reichweiten zur Verfügung
- Precise
- Einfache Handhabung und höchste Genauigkeit
- Alle Tests enthalten präzise vordosierte Reagenzien, die gebrauchsfertig sind
- Einzigartig
- Keine Mischung von Tests
- Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
20 Bestimmungen | |
Nanocolor™ PhotometricTube Test |