Learn More
Macherey-Nagel™ NANOCOLOR Rundküvettentest Ammonium 50, mit Barcode, (ca. 20 Bestimmungen)
Marke:  Macherey-Nagel™ 985005
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10521753
  • 83.30 CHF / 20 Tests
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bestellinformation
DimRange
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung
1 bis 80 mg/l NH4-N, 1 bis 103 mg/l NH4+
Ammonium 50-Röhrchentest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NANOCOLOR Ammonium 50
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium nitroprusside