Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™Aluminiumplatten
Artikelnummer. 10185041 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Fluoreszierender Indikator:
UV254
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fluoreszierender Indikator unitSize
10185041 UV254 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10185041 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 818143
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unveränderte HPTLC-Silikaschichten auf Aluminium für TLC. Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ Aluminiumplatten verfügen über Nano-Silika 60 auf hochmodernen Aluminiumplatten, die ein geringes Gewicht, eine hohe Festigkeit und Temperaturstabilität aufweisen sowie problemlos zu schneiden sind.
Unveränderte HPTLC-Silikaschichten auf Aluminium für TLC. Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ Aluminiumplatten verfügen über Nano-Silika 60 auf hochmodernen Aluminiumplatten, die ein geringes Gewicht, eine hohe Festigkeit und Temperaturstabilität aufweisen sowie problemlos zu schneiden sind.
Unveränderte HPTLC-Silikaschichten mit hochauflösenden Eigenschaften.
  • Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist
  • Die schmale Fraktionierung der Silikapartikel ermöglicht schärfere Trennungen, kürzere Entwicklungszeiten, kürzere Migrationsabstände, kleinere Proben und eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu SIL G-Platten
  • Fluoreszenzindikator erhältlich: Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
Spezifikation
Trägermaterial Alugram™ Aluminium
Material Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25/Packung
Typ TLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPTLC
Porenvolumen 0.75 ml/g
Sorbens Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm