Learn More
Macherey-Nagel™ Nanacolor™ Röhrchentest
Führen Sie einfache, schnelle Messungen durch. Macherey-Nagel™ Nanocolor™ Röhrentests sind für die automatische Erkennung durch Macherey-Nagel-Photometer mit einem Barcode versehen. Jeder Test enthält genau vordosierte Reagenzien in 16 mm-Küvetten und zusätzliche Reagenzien für einfache Handhabung, hohe Anwendersicherheit und maximale Präzision.
Marke:  Macherey-Nagel™ 985088
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10341823
  • 131.00 CHF / 1 Test
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nanocolor™ Röhrentests für die photometrische Analyse zeichnen sich durch einfache Handhabung aus und sind somit die erste Wahl für Routine-, Labor- und Prozessanalysen. Sie sind ideal verpackt in stabilen Boxen mit farbcodierten Etiketten, die alle relevanten Informationen zum Test auf einen Blick liefern. Für alle typischen Parameter, die für die Wasser- und Abwasseranalyse relevant sind, stehen verschiedene Testkits mit unterschiedlichen Messbereichen zur Verfügung.
  • Einfach
    • Farbige Piktogramme als Schritt-für-Schritt-Anleitung
    • Große Küvetten für einfaches Pipettieren
    • Barcodierte Küvetten für die automatische Testauswahl
  • Sicher:
    • Bequemes Entnehmen von Röhrchen aus der Box
    • Kein Kontakt mit Chemikalien
    • Reaktionen auf Basis international anerkannter Standardmethoden
  • Zuverlässig
    • Präzise vordosierte Reagenzien
    • Geeignete Tests für jede Anwendung
    • Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Gesamtstickstoff (N)
Organes Etikett
Photometrische Bestimmung
Box A: 20 Zersetzungsröhrchen A, 4 g Zersetzungsreagenz, 1 Reagenz für NANOFIX-Kompensation, 1 oranger Messlöffel 85 mm Box B: 20 Reagenzgläser gesamt Stickstoff T Nb220, 1 Reagenzglas mit 11 ml NO3/N R2
20/Packung
500 μl
30 Min. (Zersetzung), 10 Min. (Reaktion)
DIN-, EN-, ISO-, EPA- und APHA-Normen
Vordosierte Küvetten
Kompatible Macherey-Nagel-Photometer
20
5 bis 220 mg/l N
2,6-Dimethylphenol
Küvettentest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NANOCOLOR total Nitrogen TNb 220
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbinate, potassium peroxydisulphate, 2,6-dimethyl phenol, 2-propanol, o-phosphoric acid, su