Learn More
R&D Systems™ Naltrexone hydrochloride
Beschreibung
Opioid antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naltrexone hydrochloride |
| CAS | 16676-29-2 |
| Menge | 100 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C20H24ClNO4 |
| Formelmasse | 377.87 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 377.865 |