Learn More
Naltrexonhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naltrexone hydrochloride |
| CAS | 16676-29-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Naltrexone hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H23 N O4 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Antaxone, Depade, EN 1639A, NIH 8503, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, ReVia, Trexan, (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride (1:1), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride, (5alpha)- (9CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O |
| Mehr anzeigen |