Learn More
Naltrexonhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30461590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461590 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461590 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0233.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Naltrexonhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naltrexone hydrochloride
CAS 16676-29-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Naltrexone hydrochloride
Versandbedingung Eispackung (-20 °C)
Summenformel C20 H23 N O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Antaxone, Depade, EN 1639 A, NIH 8503, Nalorex, Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24 H,1-2,5-10H2;1 H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
SMILES Cl.Oc1ccc2C[C@H]3 N(CC4CC4)CC[C@@]56 [C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36 O
IUPAC-Name (4R,4AS,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-4A,9-dihydroxy-2,4,5,6,7A,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isochinolin-7-on;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
Menge 1 mL
Formelmasse 377,1394 g/mol