Learn More
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin N-Succinimidylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester is used as a local anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin-N-Succinimidylester wird als Lokalanästhetikum verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin-N-Succinimidylester wird als Lokalanästhetikum verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester |
Schmelzpunkt | 184°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1559007 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 443.49 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Physikalische Form | Pulver |