Learn More
Nalp-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-D-Arginin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495575 250 mg 250 Milligramm
15485575 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62887.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 187618-60-6
Summenformel C34H40N4O7S
Molekulargewicht (g/mol) 648.78
MDL-Nummer MFCD00237010
InChI-Schlüssel HNICLNKVURBTKV-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-arg pbf-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl sulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, ambotzfaa1305, fmoc-darg pbf-oh, pubchem12397, na-fmoc-n?-pbf-d-arginine, fmoc-n-guanidino-pbf-d-arginine, nalpha-fmoc-nomega-pbf-d-arginine
PubChem CID 46737258
SMILES CC1=C2CC(C)(C)OC2=C(C)C(C)=C1S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-D-arginine
Menge 250 mg
Beilstein 9537282
IUPAC-Name 5-{[Amino(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamido)methyliden]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentansäure
Formelmasse 648.77
Reinheit (%) 98%