Learn More
Nalp-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-D-Arginin, 98 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-D-arginine |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 9537282 |
| IUPAC-Name | 5-{[Amino(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamido)methyliden]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentansäure |
| Formelmasse | 648.77 |
| Reinheit (%) | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?