Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-Fmoc-Nepsilon-Trifluoracetyl-L-Lysin, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62243.14
Additional Details : CAS : 76265-69-5 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438798
  • 456.01 CHF / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
76265-69-5
464.441
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
16213176
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
C23H23F3N2O5
MFCD00153360
fmoc-lys tfa-oh, n2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n6-2,2,2-trifluoroacetyl-l-lysine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, fmoc-n-epsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-trifluoracetyl-l-lysine, fmoc-lys-tfa-oh, n, a-fmoc-n, a-trifluoroacetyl-l-lysine, fmoc-lys tfa-oh hplc, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-6-2,2,2-trifluoroacetyl amino hexanoic acid, n~2~-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n~6~-trifluoroacetyl-l-lysine
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansäure
Spezifikation
Nalpha-Fmoc-Nepsilon-trifluoracetyl-L-lysine
C23H23F3N2O5
fmoc-lys tfa-oh, n2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n6-2,2,2-trifluoroacetyl-l-lysine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, fmoc-n-epsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-trifluoracetyl-l-lysine, fmoc-lys-tfa-oh, n, a-fmoc-n, a-trifluoroacetyl-l-lysine, fmoc-lys tfa-oh hplc, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-6-2,2,2-trifluoroacetyl amino hexanoic acid, n~2~-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n~6~-trifluoroacetyl-l-lysine
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
464.441
464.43
95%
25g
76265-69-5
MFCD00153360
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]hexansäure
16213176
Fest
170°C to 174°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation