Learn More
Nalpha-Fmoc-Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459318 25 g 25 Gramm
15449318 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62866.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86060-82-4 | C29H30N2O6 | 502.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86060-82-4
Summenformel C29H30N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 502.57
MDL-Nummer MFCD00065662
InChI-Schlüssel KRULQRVJXQQPQH-CYLJNIGPNA-N
Synonym fmoc-lys z-oh, fmoc-lys cbz-oh, n, a-fmoc-n, a-z-l-lysine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-6-phenylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, lysine derivative 4, pubchem19681, fmoc-l-lys z-oh, fmoc-n-epsilon-cbz-l-lysine, n alpha-fmoc-n epsilon-z-l-lysine
PubChem CID 3013736
SMILES OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
Schmelzpunkt 110°C to 120°C
Menge 25 g
Beilstein 3578530
IUPAC-Name 6-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexansäure
Formelmasse 502.56
Reinheit (%) 98%