Learn More
Nalp-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-Arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475435 5 g 5 Gramm
15485435 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59039.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 154445-77-9 | C34H40N4O7S | 648.775 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154445-77-9
Summenformel C34H40N4O7S
Molekulargewicht (g/mol) 648.775
MDL-Nummer MFCD00235804
InChI-Schlüssel HNICLNKVURBTKV-NDEPHWFRSA-N
Synonym fmoc-arg pbf-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, nalpha-fmoc-nomega-pbf-l-arginine, fmoc-arg pbf, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, fmoc-arg pdf-oh, pubchem9946, fmoc-l-arg pbf-oh, fmoc-arg pbf-oh hplc, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-omega-2,2,4
PubChem CID 11354259
IUPAC-Name (2S)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-Pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-yl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanosäure
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)N)C)CC(O2)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-arginine
Menge 5 g
Beilstein 8302671
Optische Drehung −5.5° (c=1 in DMF)
Formelmasse 648.77
Reinheit (%) 98%