Learn More
Nalpha-Fmoc-L-Lysin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456088 5 g 5 Gramm
15446088 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59696.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139262-23-0 | C21H25ClN2O4 | 404.89 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the synthesis of nε-(7-diethylaminocoumarin-3-carboxyl)- and nε-(7-methoxycoumarin-3-carboxyl)-l-fmoc lysine as tools for protease cleavage detection by fluorescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der Synthese von nε-(7-diethylaminocoumarin-3-carboxyl)- und nε-(7-methoxycoumarin-3-carboxyl)-l-fmoc-Lysin als Werkzeuge für die Protease-Spaltungsdetektion durch Fluoreszenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (0.3 g in 2 ml).
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139262-23-0
Summenformel C21H25ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 404.89
MDL-Nummer MFCD00190889
InChI-Schlüssel MVMZFAIUUXYFGY-UPGKADEYNA-N
Synonym fmoc-lys-oh.hcl, fmoc-lys-oh hydrochloride, fmoc-lys-oh hcl, nalpha-fmoc-l-lysine hydrochloride, fmoc-l-lysine hydrochloride, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine hydrochloride, l-lysine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-, monohydrochloride, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-aminohexanoic acid hydrochloride, fmoc-l-lysine hcl, fmoc-lys-oh. hcl
PubChem CID 11858928
IUPAC-Name (2S)-6-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansäure;hydrochlorid
SMILES Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Menge 5 g
Beilstein 8663370
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl formamide (0.3g in 2ml).
Formelmasse 404.89
Reinheit (%) 98%