Learn More
Nalpha-Boc-Ngamma-Trityl-L-Asparagin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428958 1 g 1 Gramm
15438958 5 g 5 Gramm
15448958 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62446.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 132388-68-2 | C28H30N2O5 | 474.557 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132388-68-2
Summenformel C28H30N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 474.557
MDL-Nummer MFCD00153299
InChI-Schlüssel PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Synonym boc-asn trt-oh, nalpha-boc-ngamma-trityl-l-asparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, boc-asn-trt-oh, pubchem18974, n, a-boc-n, a-trityl-l-asparagine
PubChem CID 11385960
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)butansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Schmelzpunkt 202°C to 205°C
Menge 1 g
Beilstein 4339761
Formelmasse 474.55
Reinheit (%) 98%