Learn More
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-Lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488688 1 g 1 Gramm
15408698 250 mg 250 Milligramm
15498688 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62116.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 115186-31-7 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-Lysin wird häufig bei der Synthese von aza-Aminosäuren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115186-31-7
Summenformel C26H32N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 468.55
MDL-Nummer MFCD00076966
InChI-Schlüssel JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
Synonym boc-d-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-d-lysine, boc-l-lys fmoc-oh, boc-n-epsilon-fmoc-d-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-lysine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzbaa1040, n-boc-n-fmoc-d-lysine, pubchem12013, n2-boc-n6-fmoc-d-lysine
PubChem CID 14019424
IUPAC-Name (2R)-6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysine
Schmelzpunkt 117°C to 123°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 468.55
Reinheit (%) 95%