Learn More
Nalpha-Boc-L-Lysin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Boc-L-lysine is a protected analogue of a major amino acid participating in the binding of AcH to proteins. N-Boc-L-lysine as well as other t-butoxycarbonyl (Boc) amino acids can be converted to their respective amino acids via cleavage of the urethane bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Boc-L-Lysin ist ein geschütztes Analogon einer großen Aminosäure, die an der Bindung von ACH an Proteine beteiligt ist. N-Boc-L-Lysin sowie andere t-Butoxycarbonyl (Boc) Aminosäuren können über die Spaltung der Urethanbindung in ihre jeweiligen Aminosäuren umgewandelt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nalpha-Boc-L-lysine |
| Schmelzpunkt | ∼205°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Beilstein | 4252546 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 246.3 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |