Learn More
NAlpha-Boc-L-Histidin, TRC
Artikelnummer. 30337231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337231 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB65622550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-L-histidine
CAS 17791-52-5
Summenformel C11H17N3O4
Menge 50 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-histidine, N-Carboxy-L-histidine N-tert-Butyl Ester, (+)-Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, (tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, (tert-Butoxycarbonyl)histidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)histidine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-histidine, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-histidine, NSC 334942, Nα-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-histidine, Nα-tert-Butoxycarbonyl-L-histidine, tert-Butyloxycarbonyl-L-histidine
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
IUPAC-Name (tert-Butoxycarbonyl)-L-histidin
Molekulargewicht (g/mol) 255.27
Formelmasse 255.12