Learn More
NAlpha-Boc-L-Argininhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30340121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340121 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB62132550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-L-arginine Hydrochloride
CAS 35897-34-8
Summenformel C11H22N4O4 . HCl
Menge 50 g
Synonym N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-arginine Hydrochloride, N2-Carboxy-L-arginine N2-tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-guanidinopentanoic Acid Hydrochloride, N-tert-Butoxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, N-alpha-Butyloxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, NSC 334363
InChI-Formel InChI=1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-5-Carbamimidamido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 274.32
Formelmasse 310.1408