Learn More
Nalpha-Boc-D-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449408 5 g 5 Gramm
15459408 250 mg 250 Milligramm
15439408 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62966.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106719-44-2 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106719-44-2
Summenformel C11H22N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
MDL-Nummer MFCD00076956
InChI-Schlüssel DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-d-lys-oh, boc-l-lys-oh, n2-boc-d-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, nalpha-boc-d-lysine, n-, a-boc-d-lysine, boc-d-lysine, d-lysine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-lysine
PubChem CID 7018770
IUPAC-Name (2R)-6-Amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCN)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-D-lysine
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 5 g
Optische Drehung −22° (c=2 in Methanol)
Formelmasse 246.3
Reinheit (%) 98%