Learn More
NAlpha-Boc-D-Histidin, TRC
Artikelnummer. 30331834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331834 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331834 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB656220100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-D-histidine
CAS 50654-94-9
Summenformel C11H17N3O4
Menge 100 mg
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-histidine
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
SMILES O=C(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
IUPAC-Name (tert-Butoxycarbonyl)-D-histidin
Molekulargewicht (g/mol) 255.27
Formelmasse 255.12