Learn More
Nalpha-Boc-D-Asparagin, 95, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417628 25 g 25 Gramm
15407628 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61121.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75647-01-7 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75647-01-7
Summenformel C9H16N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 232.236
MDL-Nummer MFCD00065558
InChI-Schlüssel FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-asparagine, boc-d-asn-oh, n-alpha-boc-d-asparagine, boc-l-asn-oh, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-asparagine, nalpha-boc-d-asparagine, n-boc-d-asparagine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoic acid
PubChem CID 1623168
IUPAC-Name (2R)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-D-asparagine
Farbe Weiß
Beilstein 4843040
Menge 25 g
Formelmasse 232.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver