Learn More
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-Ornithin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054670
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2640-58-6
C13H18N2O4
266.297
MFCD00038200
ZYGRWJVRLNJIMR-NSHDSACASA-N
z-orn-oh, cbz-l-ornithine, cbz-orn-oh, l-ornithine, n2-phenylmethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxycarbonylamino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem18987, carbobenzyloxy-l-ornithine, na-carbobenzoxy-l-ornithine
7010490
(2S)-5-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2640-58-6
C13H18N2O4
266.297
MFCD00038200
ZYGRWJVRLNJIMR-NSHDSACASA-N
z-orn-oh, cbz-l-ornithine, cbz-orn-oh, l-ornithine, n2-phenylmethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxycarbonylamino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem18987, carbobenzyloxy-l-ornithine, na-carbobenzoxy-l-ornithine
7010490
(2S)-5-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine is widely used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-Ornithin ist als pharmazeutisches Zwischenprodukt weit verbreitet.
Löslichkeit
Löslich in 0.1 N NaOG (1 mg/ml klare, farblose Lösung). Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.1N NaOG (1mg/ml-clear,colorless solution). Slightly soluble in water.
Formelmasse 266.29
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver