Learn More
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3 -Diaminpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466936
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15466936
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62025.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid is a important building block for the synthesis of peptides containing DAP residues, e.g. bleomycins, edeines, tuberactinomycins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-Diaminopropionsäure ist ein wichtiger Baustein für die Synthese von Peptiden, die DAP-Rückstände enthalten, z. B. Bleomycine, Edeine, Tuberactinomycine.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35761-26-3
Summenformel C11H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 238.243
MDL-Nummer MFCD00237345
InChI-Schlüssel FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Synonym z-dap-oh, cbz-beta-amino-l-alanine, 3-amino-2-n-cbz-l-alanine, s-3-amino-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-l-dap-oh, s-3-amino-2-benzyloxycarbonylamino propanoic acid, cbz-dap-oh, h-dap z-oh, n-alpha-cbz-l-2,3-diaminopropionic acid, z-dpr-oh
PubChem CID 2756313
IUPAC-Name (2S)-3-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CN)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 4486950
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acid.
Menge 5 g
Formelmasse 238.24
Optische Drehung −39° (c-1 in 1M HCl)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%