Learn More
Naloxonhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naloxone Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H21NO4.ClH/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H/t14-,17+,18+,19-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 363.1237 |
| Reinheit (%) | >95% |