Learn More
Nalidixinsäure-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465749 100 g 100 Gramm
15445749 5 g 5 Gramm
15455749 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63550.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nalidixinsäure, CAS-Nr. 389-08-2, ist ein Chinolon-Antibiotikum, das die Zellteilung hemmt.
Nalidixic acid sodium salt is an antibacterial agent, which is inhibitor of bacterial DNA polymerase & avian myeloblastoma virus reverse transcriptase. The compound inhibits nucleic acid and protein synthesis in Saccharomyces cerevisiae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalidixinsäurenatriumsalz ist ein antibakterielles Mittel, das ein Hemmstoff der bakteriellen DNA-Polymerase und der reversen Transkriptase des Myeloblastom-Vogelvirus ist. Die Verbindung hemmt die Nukleinsäure- und Proteinsynthese in Saccharomyces cerevisiae.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 50 mg/ml
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-8-3374
Summenformel C12H11N2NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 254.22
MDL-Nummer MFCD00064376
InChI-Schlüssel ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Synonym nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
PubChem CID 3864541
IUPAC-Name Natrium;1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carboxylat
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic acid sodium salt
Schmelzpunkt >280°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 100 g
Beilstein 3580062
Löslichkeitsinformationen Soluble at 50mg/ml in water
Formelmasse 254.22
Physikalische Form Pulver