Learn More
Nalidixinsäure-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16524394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16524394
Marke: Thermo Scientific Acros 463550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-8-3374
Summenformel C12H11N2NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 254.22
InChI-Schlüssel ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,4-Dihydro-1,8-Naphthyridin-3-Carboxylat
SMILES [Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic acid sodium salt
Schmelzpunkt >280.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 50 g/L (20°C).
Formelmasse 254.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic acid sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nalidixic acid sodium salt