Learn More
Nalidixinsäure-Natriumsalz, 98.1 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442462 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442462 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11442462 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215172480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.00 CHF
    862.28 CHF / 100 Gramm
    Sparen 43.72 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 389-08-2
Summenformel C12H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.239
InChI-Schlüssel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nalidixinsäure, Nalidixat, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC-Name 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixinsäure-Natriumsalz
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽98%
Menge 100 g
Formelmasse 254.2
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic Acid Sodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic Acid Sodium Salt