Learn More
Melford Nalidixinsäure-Natriumsalz
Artikelnummer. 30018576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018576 5 g 5 Gramm
30018575 25 g 25 Gramm
30018574 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018576 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N231005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Natriumsalz der Nalidixinsäure ist eine Verbindung von besonderer Bedeutung in der mikrobiologischen und pharmazeutischen Forschung.
Das Natriumsalz der Nalidixinsäure ist eine Verbindung von besonderer Bedeutung in der mikrobiologischen und pharmazeutischen Forschung. Diese Natriumsalzformulierung der Nalidixinsäure ist ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung bakterieller Resistenzmechanismen und zur Entwicklung von Antibiotika.
In der Mikrobiologie wird Nalidixinsäure-Natriumsalz häufig zur Untersuchung der Empfindlichkeit und Resistenzmuster von Bakterien eingesetzt. Es dient als Selektionsmittel in mikrobiologischen Kulturmedien und hemmt das Wachstum empfindlicher Bakterien. Forscher nutzen es, um die Wirksamkeit von Antibiotika zu beurteilen und die molekularen Mechanismen der bakteriellen Resistenz zu verstehen, wodurch unser Verständnis der mikrobiellen Biologie und der Antibiotikaresistenz erweitert wird.
Auch pharmazeutische Forscher nutzen Nalidixinsäure-Natriumsalz zur Entwicklung neuer Antibiotika und zur Optimierung bestehender Antibiotika. Seine Verwendung als Referenzstandard bei antimikrobiellen Tests trägt zur Entwicklung von Medikamenten bei, die gegen neu auftretende antibiotikaresistente Bakterien wirksam sind – eine bedeutende Herausforderung in der modernen Medizin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic Acid Sodium Salt
CAS 5-8-3374
Menge 5 g
Summenformel C12H11N2NaO3