Learn More
Nalidixinsäure, Mikromol™
Beschreibung
Nalidixinsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nalidixic acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nalidixic acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H12 N2 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12 |
| IUPAC-Name | 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |