Learn More
Nalidixinsäure, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10777024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10777024 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10777024 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP90825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Nalidixinsäure ist ein Antibiotikum, das Wachstum und Vermehrung von, hauptsächlich gramnegativen, Bakterien hemmt, weist jedoch auch gegen grampositive Bakterien eine gewisse Wirksamkeit.
  • Blockiert die DNA-Replikation anfälliger Bakterien durch Hemmung von DNA-Gyrasen
  • Kann aufgrund der Resistenz bestimmter Bakterien gegen Nalidixinsäure als selektierendes Agens verwendet werden
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Schmelzpunkt 225°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Schmelzbereich 225°C to 231°C
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C12H12N2O3
Menge 25 g
Merck Index 15, 6444
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
InChI-Schlüssel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
IUPAC-Name 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 232.239
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.