Learn More
Melford Nalidixinsäure
Artikelnummer. 30018582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018582 5 g 5 Gramm
30018581 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018582 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N420005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nalidixinsäure-Natriumsalz ist eine chemische Verbindung, die aufgrund ihrer antimikrobiellen Eigenschaften verwendet wird und vielfältige Anwendungen in der Mikrobiologie und der pharmazeutischen Forschung hat.
Nalidixinsäure-Natriumsalz ist eine chemische Verbindung, die aufgrund ihrer antimikrobiellen Eigenschaften verwendet wird und vielfältige Anwendungen in der Mikrobiologie und der pharmazeutischen Forschung hat. Nalidixinsäure-Natriumsalz wird als Referenzstandard und Selektionsmittel in mikrobiologischen Kulturmedien eingesetzt. Es hemmt das Wachstum empfindlicher Bakterien und ist somit ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung von Empfindlichkeits- und Resistenzmustern bei Bakterien.
Forscher nutzen es, um die Wirksamkeit von Antibiotika gegen verschiedene Bakterienstämme zu beurteilen und so zu unserem Verständnis der mikrobiellen Biologie und der Antibiotikaresistenz beizutragen.
In der pharmazeutischen Forschung kann Nalidixinsäure-Natriumsalz als Referenzstandard für Antibiotikatests und -formulierungen verwendet werden. Es unterstützt die Entwicklung und Optimierung von Antibiotika und Strategien zur Bekämpfung antibiotikaresistenter Bakterien.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Menge 5 g
Summenformel C12H12N2O3