Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus durchsichtigem braunen HDPE mit Verschluss: Großpackung
Catalog Number p-4521922
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Thermo Scientific™ Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtdurchlässigem HDPE schützen lichtempfindliche Produkte.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtdurchlässigem HDPE schützen lichtempfindliche Produkte. Diese Flaschen aus durchscheinendem Polyethylen hoher Dichte erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP an lichtbeständige Behälter.
Merkmale:
  • Durchsichtige braune HDPE-Flasche mit undurchsichtigem braunem PP-Verschluss
  • Schützt lichtempfindliche Produkte und ermöglicht gleichzeitig das Erkennen des Füllstands
  • Der weite Hals ermöglicht ein leichtes Befüllen und Dosieren von Flüssigkeiten und Pulvern
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 125 ml (4 oz.)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 415 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,92 in. (mit Verschluss); 3,78 in. (ohne Verschluss)
Höhe (metrisch) 99 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,99 in.
Produkttyp Verpackungsflasche
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend bernsteinfarben
Beschreibung Weithals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 500
Verschlussfarbe Lichtundurchlässig braun
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.