Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10454631
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10454631
Marke: Thermo Scientific™ 21180002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In diesen chemisch hoch beständigen, geradwandigen, durchsichtigen PPCO-Weithalsgläsern können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern.
In den geradwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsdosen können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern. Die vielseitigen, durchscheinenden Dosen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und können wiederholt autoklaviert werden.
Eigenschaften:
  • Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und die vollständige Entnahme von Proben.
  • Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel.
  • Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche für besseres Stapeln.
  • Die Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
  • Bei den Größen 500 ml und 1 l den Verschluss abnehmen und separat autoklavieren.
  • Dosen aus Polypropylen-Copolymer sind nicht flüssigkeitsdicht und werden daher nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Enthält Polypropylen-Kappen
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Halsinnendurchmesser (metrisch) 43 mm
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Gewicht (metrisch) 0,26 kg
Klarheit Durchscheinend
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 1,9 in.
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Kappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.